Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Arbeitsschürzen, PVC

Lieferant: Elbe-Werkstätten GmbH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

090-001 090-003 090-004 090-006 090-007 090-021 090-022 090-024 090-025 090-019 090-030
113-3301EA 23.6 EUR InStock
113-3301 113-3302 113-3303 113-3304 113-3305 113-3306 113-3307 113-3308 113-3309 113-3311 113-3312
Arbeitsschürzen, PVC
Arbeitskleidung
Die PVC-Schürze verfügt über eingeschweißte Nähte und ist mit stabilen Nacken- und Seitenbändern aus PE ausgestattet.

  • Beständig gegen die meisten anorganischen Säuren und Laugen
  • Robust und reißfest
  • Problemlos zu reinigen, bei Maschinenwäsche bis 60 °C
  • In unterschiedlichen Größen, Farben, Materialien und Materialstärken erhältlich

Stärke: 0,3 oder 0,5 mm

Farbe: Weiß oder schwarz

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge