Arbeitsschürzen, PU
Lieferant: Elbe-Werkstätten GmbH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
EW
113-3319EA 71.1 EUR InStock
113-3319
Arbeitsschürzen, PU
Arbeitskleidung
Schürze aus stabilem PU schützt gegen die meisten organischen Säuren und Lösungsmittel. Die Nacken und Seitenbänder sind ebenfalls aus PU.
  • Leicht zu reinigen, waschbar bis +60 °C
  • Ösen und Bänder sind getrennt vom Hauptteil der Schürze eingeschweißt
Farbe: Weiß
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge