Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Regen-Bundhose, Bangkok 6360

Lieferant: SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

6360/B90/S 6360/B90/M 6360/B90/L 6360/B90/1XL 6360/B90/2XL 6360/B90/3XL 6360/Y58/M 6360/Y58/L 6360/Y58/1XL 6360/Y58/S 6360/A41/S 6360/Y58/2XL 6360/A41/M 6360/A41/L 6360/A41/1XL 6360/A41/2XL 6360/Y58/3XL 6360/A41/3XL
113-5962EA 29.8 EUR InStock
113-5962 113-5961 113-5960 113-5969 113-5970 113-5971 113-5964 113-5963 113-5972 113-5965 113-5959 113-5973 113-5958 113-5957 113-5966 113-5967 113-5974 113-5968
Regen-Bundhose, Bangkok 6360
Arbeitskleidung
Wasser- und winddicht Rundbundhose aus Flexothane Essential, einem 100% Polyester-Gewirk mit PU-Beschichtung.

  • Geschmeidiges, elastisches Material: Hoher Tragekomfort, Leicht und geräuscharm
  • Hochfrequenz-verschweißten Nähten
  • Unterbeinverengung mittels Druckknöpfen
  • Elastischer Gummizug im Bund

Gewicht: 170 g/m²

Zertifizierungen: ENV 343 (3-1)

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge