Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Hosen, Preston 2885

Lieferant: Portwest Clothing

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

2885BKR40 2885NAR32 2885NAR30 2885NAR28 2885BKR46 2885BKR42 2885NAR38 2885BKR38 2885BKR36 2885BKR34 2885BKR32 2885BKR30 2885BKR28 2885BKR44 2885NAR34 2885NAR36 2885NAR52 2885NAR50 2885NAR48 2885NAR46 2885NAR44 2885NAR42 2885NAR40 2885BKT34 2885BKT38 2885BKT32 2885BKT42 2885BKT44 2885BKT40 2885BKT36 2885BKT30 2885NAR26
113-6853EA 19.5 EUR InStock
113-6853 113-6866 113-6865 113-6864 113-6856 113-6854 113-6869 113-6852 113-6851 113-6850 113-6849 113-6848 113-6847 113-6855 113-6867 113-6868 113-6876 113-6875 113-6874 113-6873 113-6872 113-6871 113-6870 PRTW2885BKT34 PRTW2885BKT38 PRTW2885BKT32 PRTW2885BKT42 PRTW2885BKT44 PRTW2885BKT40 PRTW2885BKT36 PRTW2885BKT30 PRTW2885NAR26
Hosen, Preston 2885
Arbeitskleidung
Diese Hosen bestehen aus Fortis Material, welches aus 65 % Polyester und 35 % Baumwolle gefertigt ist.

  • Zwei Seitentaschen, eine Pattentasche auf Hüfthöhe, Gürtelschlaufen
  • Reißverschluss im Hosenschlitz mit Haken- und Ösenverschluss
  • Eingenähte Bügelfalte
  • Erhältlich in normalen und großen Größen

Gewicht: 245 g/m²

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge