PSA-Spender für Reinräume, zur Wandmontage
Lieferant: Palbam
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
GD-8060 GD-6060 GD-8540 GD-4060 GD-2060
134-0504EA 1880 EUR InStock
134-0504 134-0503 134-0502 113-7992 113-8052
PSA-Spender für Reinräume, zur Wandmontage
Spender für PSA
Diese wandmontierten Spender garantieren eine saubere und effiziente Abgabe und Lagerung.
  • Keine Ansammlung von Partikeln
  • Edelstahl 304, elektrolytisch poliert
  • Sanft abgerundete Öffnung zum leichten Herausziehen ohne Hängenbleiben
Eignen sich für Handschuhe, Haarnetze, Schutzmasken und Überziehschuhe in Reinraumindustrien wie Pharmazeutik, Biotechnologie, Medizintechnik, Mikroelektronik und Nanotechnologie.
Zertifizierungen: ISO-zertifiziert
Lieferumfang: Typically available from stock for direct shipment from the supplier.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge