Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Reinraum-Überschuhe mit leitfähigem Band, BioClean SafeStep ESD™

Lieferant: Nitritex

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

BESD016W
113-8156EA 451 EUR InStock
113-8156
Reinraum-Überschuhe mit leitfähigem Band, BioClean SafeStep ESD™
Einweg-Kleidung
Diese Überzieher bestehen aus PP-Spinnvlies mit proprietärer Elastomer-Beschichtung. Das leitfähige Band wird aus Polyesterfilamentgarn (96%) mit leitfähigem Nylon-Kohlefaser-Filamentgarn (4%) hergestellt. Die Leitfähigkeit liegt durchgehend unter 35 Megaohm.

  • Hergestellt unter Reinraumbedingungen, um die Anforderungen an Betriebsbedingungen der ISO-Klasse 5 zu erfüllen
  • Abriebfestes, leitfähiges Band für ausgezeichnete antistatische Eigenschaften
  • Rutschfeste Sohle
  • Elastomer-beschichtet für hervorragende Haltbarkeit

Stärke: 0,14 mm

Dehnung: 120%

Verpackung: 100 Stück pro Beutel; vier Beutel pro Karton (400 Stück).

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge