Transportbehälter für Biogefahrstoffe, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
7135-0001
113-8185EA 131 EUR InStock
113-8185
Transportbehälter für Biogefahrstoffe, Nalgene®
Transportbehälter Transportbehälter für Biogefahrstoffe
Transparentes PC mit Silikondichtung und PC-Klemmen.
  • Für 13- oder 16-mm-Vacutainer-Röhrchen
  • Für andere Röhrchen anpassbar
  • Widerstandsfähig und schlagfest mit ausgezeichneter Sichtbarkeit des Inhalts
  • Praktische Griffe sind seitlich eingegossen
  • Klammern halten Tragegestell verschlossen und sorgen für auslaufsichere Abdichtung
Dieser geschlossene Systemträger dient dem Schutz des Laborpersonals beim Transport von Röhrchen, die mit potenziell gefährlichen Proben gefüllt sind. Es ist autoklavierbar, ohne dass der Deckel entfernt oder die Klemmen geöffnet werden müssen, um eine gefährliche Exposition zu vermeiden. Warnetiketten sind im Lieferumfang enthalten.
Entspricht OSHA Standard 29 CFR Teil 1910.1030 zur Verwendung als Schutz vor Krankheitserregern im Blut.
Zertifizierungen: Entspricht OSHA Standard 29 CFR Teil 1910.1030 zur Verwendung als Schutz vor Krankheitserregern im Blut.
Bestellinformation: Edelstahlgriff muss separat bestellt werden.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge