VWR® Overalls, SMS
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
113-8225EA 398 EUR InStock
113-8225 113-8226 113-8227 113-8228 113-8229 113-8230 113-8588
VWR® Overalls, SMS
Einweg-Kleidung
Diese strapazierfähigen, antistatischen Overalls bestehen aus atmungsaktivem, weichem SMS, einem Spinnvlies mit einzigartiger, dreilagiger Struktur, die eine hohe Zugfestigkeit und Robustheit sowie eine Barriere gegen Flüssigkeiten und Partikel bietet.
  • Kapuze mit Gummizug
  • Reißverschluss mit Patte
  • Elastische Bündchen an Handgelenk, Knöcheln und Taille, Daumenschlaufe
  • Versäuberte Nähte (vernäht)
  • Fusselarm
Die Overalls können in medizinischen, industriellen, elektronischen, pharmazeutischen sowie Laboranwendungen eingesetzt werden. Geeignet für denMore Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..