Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

T-Shirts, Acode® Basecamp

Lieferant: FRISTADS KANSAS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

1002413312XL 100241331L 100241331M 100241331S 100241331XL 1002415302XL 100241530L 100241530M 100241530S 100241530XL 100241540L 1002419002XL 100241900L 100241900M 100241900S 100241900XL 1002419102XL 100241910L 100241910M 100241910S 100241910XL 1002419402XL 100241940L 100241940M 100241940S 100241940XL
113-8415EA 6.8 EUR InStock
113-8415 113-8413 113-8412 113-8411 113-8414 113-8410 113-8408 113-8407 113-8406 113-8409 113-8403 113-8400 113-8398 113-8397 113-8396 113-8399 113-8395 113-8393 113-8392 113-8391 113-8394 113-8390 113-8388 113-8387 113-8386 113-8389
T-Shirts, Acode® Basecamp
Arbeitskleidung
Basic T-Shirts aus 100% vorgekrumpfter, ringgesponnener Baumwolle (Single Jersey). Die Modelle in der Farbe grau meliert bestehen aus 85% Baumwolle und 15% Viskose.

  • Rundstrick-T-Shirt mit V-Ausschnitt
  • Rippbündchen mit Elastan

Gewicht: 150 g/m²

Zertifizierungen: OEKO-TEX® zertifiziert.

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge