Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Hose, Handwerker, NYC-2018, Cordura®

Lieferant: FRISTADS KANSAS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

113236540C44 113236540C46 113236540C48 113236540C50 113236540C52 113236540C54 113236540C56 113236540C58 113236540C60 113236540C62 113236940C44 113236940C46 113236940C48 113236940C50 113236940C52 113236940C54 113236940C56 113236940C58 113236940C60 113236940C62 113236940D112 113236940D116 113236940D92 113236940D96 113236940D100 113236940D104 113236940D108 113236940D120
113-8514EA 0 EUR InStock
113-8514 113-8515 113-8516 113-8517 113-8518 113-8519 113-8520 113-8521 113-8522 113-8523 113-8524 113-8525 113-8526 113-8527 113-8528 113-8529 113-8530 113-8531 113-8532 113-8533 KWIN113236940D112 KWIN113236940D116 KWIN113236940D92 KWIN113236940D96 KWIN113236940D100 KWIN113236940D104 KWIN113236940D108 KWIN113236940D120
Hose, Handwerker, NYC-2018, Cordura®
Arbeitskleidung
Handwerkerhose aus robustem leichtem Ripstop-Material mit Ventilationseinsätzen an Rückseite und in den Kniekehlen, für einen gesteigerten Komfort bei der Arbeit in warmen Umgebungen.

  • Dynamisch, aus 50% Baumwolle 50% Polyamid
  • Maximale Waschtemperatur 85 °C, normaler Prozess
  • Wäschetrocknung möglich, niedrige Temperatur, Abgastemperatur maximal 60 °C
  • Maximale Bügeltemperatur bei 150 °C

Mesh zur Belüftung an Rückenpasse und den Knien, zwei lose hängende CORDURA®-verstärkte Außentaschen, eine mit Reißverschlusstasche, die andere mit drei kleineren Taschen und Werkzeugschlaufe. D-Ring an der vorderen Gürtelschlaufe und zwei Vordertaschen an der hinteren Passe, eine mit Handytasche, zwei abgeschrägte Gesäßtaschen, breite Gürtelschlaufe in der Rückenmitte, doppelt verstärkte Schrittnaht. CORDURA®-verstärkte Zollstocktasche mit Stifthalter, Knöpfen und Schlaufen für ein Arbeitsmesser.

Multifunktionsbeintasche mit Handytasche, Ausweistasche und großer Innentasche mit Druckknopfverschluss. CORDURA®-verstärkte Knietaschen mit Innenöffnung. Höhenverstellung der Kniepolster in der Knietasche, CORDURA®-verstärkte Beinabschlüsse, mit Druckknöpfen verstellbar, Taschen an den beanspruchten Stellen mit Metallnieten verstärkt.

Gewicht: 240 g/m²

Zertifizierungen: EN 14404: mit Kniepolster 124292 / OEKO-TEX®

Achtung! Bitte beachten: Nicht bleichen oder in die chemische Reinigung geben.

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge