Reinraum-Kapuzen, Tyvek® IsoClean®, Modell IC 668B MS
Lieferant: DuPont
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
IC668BWH00CS IC668BWHMS
DUPOIC668BWH00CSEA 469 EUR InStock
DUPOIC668BWH00CS 113-8645
Reinraum-Kapuzen, Tyvek® IsoClean®, Modell IC 668B MS
Einweg-Kleidung
Diese Kapuze besteht aus Tyvek®, einem Flash-Spun-Polyethylen hoher Dichte. Das Material ist luft- und wasserdampfdurchlässig, gleichzeitig aber beständig gegen wasserbasierte Flüssigkeiten und Aerosole. Es bietet eine hochwirksame Barriere gegen feine Partikel und Fasern (bis zu einer Größe von 1 µm) und ist äußerst fusselarm.
  • Große Gesichtsöffnung mit Bändern und Schlaufen
  • Eingefasste Nähte: fest vernähte Naht ist mit Bekleidungsmaterial bedeckt für einen höheren Nahtschutz und ein geringeres Risiko des Eindringens von Flüssigkeiten und Partikeln
  • Unter Reinraumbedingungen verarbeitet und gammasterilisiert.
  • Steril nach SAL (Sterility Assurance Level) 10⁻⁶
Ideal für den Einsatz in der Biotechnologie, Pharmaindustrie, Medizintechnik und Elektronik sowie in anderen kritischen oder kontrollierten Umgebungen.
Gesichtsöffnungsumfang: 489 mm
Seitenlänge: 444,5 mm
Untere Breite: 724 mm
Zertifizierungen: (EU) 2016/425; Kat III, Typ PB [6-B]; EN 14126
Verpackung: Unter Reinraumbedingungen der ISO-Klasse 4 einzeln in einen lichtundurchlässigen Beutel und in doppelte, transparente Polybeutel verpackt. 100 pro Box.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge