Haube und Maske, Tyvek® IsoClean®, Modell IC 982 B
Lieferant: DuPont
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
IC982BWHMS
113-8647EA 178 EUR InStock
113-8647
Haube und Maske, Tyvek® IsoClean®, Modell IC 982 B
Einweg-Kleidung
Diese Hauben bestehen aus Tyvek®, einem Material aus Polyethylen hoher Dichte, das in einem patentierten Spinnverfahren hergestellt wird. Tyvek® bietet Schutz gegen Partikel, Mikroorganismen und ungefährliche Flüssigkeitsspritzer. Die Maske besteht aus gefaltetem Polyethylen.
  • Haube: Eingefasste Nähte und Kapuzenöffnung; einstellbare Gummizüge mit Schlaufen; weiß
  • Maske: 17,5 cm breit, blau
  • Unter Reinraumbedingungen verarbeitet und gammasterilisiert auf SAL 10-6
Ideal für den Einsatz in Reinräumen in der Biotechnologie, Pharmaindustrie, Medizintechnik, Lebensmittelverarbeitung und Kosmetikindustrie sowie in anderen kritischen oder kontrollierten Umgebungen.
Geeignet für die Verwendung in Reinräumen der GMP-Klassen C/D (ISO-Klassen 6 - 9), mit Bereichen zur Kontrolle der Keimbelastung.
Verpackung: Verpackt in einem Zwei-Barrieren-Verpackungssystem, das aus einem Innenbeutel und einem leicht aufreißbaren Reinraum-Außenbeutel besteht.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge