VWR®, Spender für Schutzbrillen
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
113-8687EA 218 EUR InStock
113-8687 111-2278
VWR®, Spender für Schutzbrillen
Spender für PSA
Spender aus transparentem Acryl ermöglichen den einfachen Zugriff auf Sicherheitszubehör.
  • Ergonomisch abgeschrägt für mühelose Abgabe
  • Scharnierdeckel schützt die Schutzbrillen vor Staub und Schmutz
  • Zum Aufstellen oder zur Wandbefestigung (Schrauben inbegriffen)
  • Der große Spender fasst ca. 20 Schutzbrillen, der kleine Spender ca. 10
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge