VWR® Basic, Haarschutzhauben, Latexfrei
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
113-1459EA 69.3 EUR InStock
113-1459 113-1460 113-8762 113-8877 113-8887 113-8886 113-8888 113-8874 113-8875 113-8876 113-8879 113-8882 113-8880 113-8881 113-8883 113-8878 113-8884 113-8885
VWR® Basic, Haarschutzhauben, Latexfrei
Einweg-Kleidung
Diese Einweg-Hauben werden aus Polypropylen-Spinnvlies (SPP) hergestellt, das vor Schmutz, Ruß und bestimmten Trockenpartikeln in ungefährlichen Umgebungen schützt.
  • Frei von Naturkautschuklatex
  • In verschiedensten Farben erhältlich
Gewicht: 10 g/m²
Verpackung: 100 Stück pro Beutel, 10 Beutel pro Packung.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge