VWR®, Betastrahlen-Sicherheitsständer für Reaktionsgefäße
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
113-8978EA 324 EUR InStock
113-8978
VWR®, Betastrahlen-Sicherheitsständer für Reaktionsgefäße
Gestelle Reagenzglasgestelle
Acryl, glasklar, Stärke: 10 mm.
  • Schützt Boden und Seiten der Reaktionsgefäße bis zur Höhe des empfohlenen Füllvolumens
  • Abnehmbarer Deckel zur Abschirmung der Verschlüsse der Reaktionsgefäße
  • Stapelbar und leicht zu reinigen
Der massiv gegossene Block mit 4×6 Bohrungen für 1,5-ml-Reaktionsgefäße bietet optimalen Schutz beim Transport und der Lagerung von Lösungen hoher spezifischer Aktivität. Die Bohrungen sind mit entsprechend großem Abstand angebracht, um eine einfache Handhabung der Reaktionsgefäße zu gewährleisten und das KontaminationsrisikoMore Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..