Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

VWR® Basic, Überschuhe

Lieferant: VWR Collection

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

113-9086EA 67.5 EUR InStock
113-9086 113-9091 113-9088 113-9085 113-9089 113-9084 113-9083 113-9090 113-9087
VWR® Basic, Überschuhe
Einweg-Kleidung
Diese Einweg-Überschuhe werden aus CPE-Folie hergestellt.

  • Frei von Naturkautschukl-Ltex
  • In verschiedenen Farben erhältlich

L×B: 410×170 mm

Stärke: 25, 40 oder 70 µm

*Einheitsgröße

Verpackung: 10 Stück pro Paket, 10 Pakete pro Beutel, 10 Beutel pro Packung.

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge