Dysprosium trichloride hydrate ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
11316.14 11316.22
11316.14EA 95.9 EUR InStock
11316.14 11316.22
Dysprosium trichloride hydrate ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Dysprosium trichloride hydrate
Purity: 99.9% Molecular Formula: DyCl3.xH2O Formula Weight: 268.86(anhy) Physical Form: Crystalline Aggregates Sensitivity: Hygroscopic
Formel: Cl₃Dy·xH₂O
Melting Pt: 163 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010984
EINECS: 233-039-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge