Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Cobalt(II)sulfat Hydrat (≥20,8% Co)

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

11340.30 11340.A1
11340.30EA 93.7 EUR InStock
11340.30 11340.A1
Cobalt(II)sulfat Hydrat (≥20,8% Co)
Cobalt(II)sulfat Hydrat
CAS No.: 60459-08-7 Molecular Formula: CoO4S.xH2O Formula Weight: 154.99(anhy) Physical Form: Crystalline Appearance: Red-orange Solubility: Soluble in water. Slightly soluble in methanol and ethanol MDL No.: MFCD00149657

Ceramics, pigments, glazes, plating baths, catalyst, storage batteries, paint/ink drier


Formel: CoO₄S·H₂O
MW: 173.01 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149657
CAS-Nummer: 60459-08-7
EINECS: 233-334-2
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,02510
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge