ESD-Sicherheitsschuhe, Schlaufen-Schnür-System, Anatom, 32147
Lieferant: ABEBA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
32147/36 32147/37 32147/38 32147/39 32147/40 32147/41 32147/42 32147/43 32147/44 32147/45 32147/46 32147/47 32147/48 32147/50 32147/49
114-1163EA 112 EUR InStock
114-1163 114-1164 114-1165 114-1166 114-1167 114-1168 114-1169 114-1170 114-1171 114-1172 114-1173 114-1174 114-1175 ABEB32147/50 ABEB32147/49
ESD-Sicherheitsschuhe, Schlaufen-Schnür-System, Anatom, 32147
Schuhe und Stiefel
ESD-Schuh aus Velours mit atmungsaktiven Textileinsätzen, reflektierendem Material und einer kraftstoffbeständigen PU-Laufsohle mit hoher Rutschfestigkeit und einem selbstreinigenden Profil.
  • Spezielles, schweißabsorbierendes Futter mit Silver Point
  • Austauschbare acc Wave Einlegesohle; orthopädische Einlagen möglich
  • Stoßdämpfende PU-Zwischensohle
  • Desinfizierende Behandlung reduziert Gerüche und Bakterienwachstum
  • Schützende Zehenkappe aus Stahl (200 J)
  • Kratzfeste Beschichtung im Fersenbereich
  • Für Einlagen geeignet
  • Ristbereich mit Schnürung
Farbe: Dunkelblau
EN 61340 (ESD); BGR 191; EN ISO 20345:2011; S1, SRC
Zertifizierungen: EN 61340 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345:2011; S1, SRC
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge