Sicherheitsschuhe, mit Schnallenverschluss, Classic, 1500
Lieferant: ABEBA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
1500/37 1500/38 1500/39 1500/40 1500/41 1500/42 1500/43 1500/44 1500/45 1500/36 1500/46
114-2355EA 85.6 EUR InStock
114-2355 114-2356 114-2357 114-2358 114-2359 114-2360 114-2361 114-2362 114-2363 ABEB1500/36 ABEB1500/46
Sicherheitsschuhe, mit Schnallenverschluss, Classic, 1500
Schuhe und Stiefel
Antistatischer Schuh aus genarbtem Leder und mit PU-Sohle (beständig gegen tierische Fette, Öl und Kraftstoff).
  • Bequeme Form
  • Futter aus Mikrofaser
  • Rutschhemmende PU-Sohle
  • Zehenschutzkappe aus Stahl (200 J)
  • Verstellbarer Ristriemen mit Schnallenverschluss
Für den Einsatz in Küchen und in der Lebensmittelindustrie geeignet.
Farbe: Weiß
Zertifizierungen: EN ISO 20345; S2, SRC
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge