Halbhohe Sicherheitsschuhe, zum Schnüren The Roar, Lion
Lieferant: U-Power
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
SN10014/35 SN10014/36 SN10014/37 SN10014/38 SN10014/39 SN10014/40 SN10014/41 SN10014/42 SN10014/43 SN10014/44 SN10014/45 SN10014/46 SN10014/47 SN10014/48
114-2850EA 113.4 EUR InStock
114-2850 114-2851 114-2852 114-2853 114-2854 114-2855 114-2856 114-2857 114-2858 114-2859 114-2860 114-2861 114-2862 114-2863
Halbhohe Sicherheitsschuhe, zum Schnüren The Roar, Lion
Schuhe und Stiefel
Halbstiefel aus weichem, wasserabweisendem Nubukleder mit einer rutschfesten Zweidichten-PU-Sohle.
  • Anatomisch geformte Polysoft Einlegesohle aus weichem PU, mit Taschen im Stützbereich des Fußes
  • Wingtex Tunnel-Futter mit Bienenwabenstruktur sorgt für Atmungsaktivität und hervorragende Absorption
  • Natürliche Passform, Breite 11 für zusätzlichen Komfort
  • Airtoe Zehenschutzkappe aus Aluminium mit luftdurchlässiger Membran (200 J)
  • Leichte, flexible und metallfreie durchtrittsichere Zwischensohle „Save & Flex“ bedeckt 100% der Fußsohle
Farbe: Schwarz
Colour: Black
Zertifizierungen: EN 20345:2011; S3, SRC
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge