Sicherheitsschuhe, Schlaufen-Schnür-System, The Roar, Forest
Lieferant: U-Power
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
SN20044/35 SN20044/36 SN20044/37 SN20044/38 SN20044/39 SN20044/40 SN20044/41 SN20044/42 SN20044/43 SN20044/44 SN20044/45 SN20044/46 SN20044/47 SN20044/48
114-2892EA 104.5 EUR InStock
114-2892 114-2893 114-2894 114-2895 114-2896 114-2897 114-2898 114-2899 114-2900 114-2912 114-2913 114-2914 114-2926 114-2927
Sicherheitsschuhe, Schlaufen-Schnür-System, The Roar, Forest
Schuhe und Stiefel
Sicherheitsschuhe aus weichem, wasserabweisendem Leder im „antiken Stil“ mit einer rutschfesten Zweidichten-PU-Sohle.
  • Leichte, rutschhemmende Actiondry Einlegesohle aus EVA/Textil hält die Füße trocken; antimykotisch behandelt
  • Wingtex Tunnel-Futter mit Bienenwabenstruktur sorgt für Atmungsaktivität und hervorragende Absorption
  • Natürliche Passform, Breite 11 für zusätzlichen Komfort
  • Airtoe Zehenschutzkappe aus Aluminium mit luftdurchlässiger Membran (200 J)
  • Leichte, flexible und metallfreie durchtrittsichere Zwischensohle „Save & Flex“ bedeckt 100% der Fußsohle
Farbe: Grau
Colour: Grey
Zertifizierungen: EN 20345:2011; S3, SRC
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge