ESD-Sicherheitsschuhe, Slipper, HACCP, Static Control, 31392
Lieferant: ABEBA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
31392/36 31392/37 31392/38 31392/39 31392/40 31392/41 31392/42 31392/43 31392/44 31392/45 31392/46 31392/47
114-5215EA 139 EUR InStock
114-5215 114-5216 114-5217 114-5218 114-5219 114-5220 114-5221 114-5222 114-5223 114-5224 114-5225 114-5226
ESD-Sicherheitsschuhe, Slipper, HACCP, Static Control, 31392
Schuhe und Stiefel
Metallfreier ESD-Schuh aus Mikrofaser mit Reflektoren und einer Nitril-Laufsohle, die beständig gegen Säuren, Laugen (Reinigungsmittel) und Kraftstoffe ist.
  • Austauschbare acc Wave Einlegesohle; orthopädische Einlagen möglich
  • Sanitized® behandelt zur Verringerung von Gerüchen und Bakterien
  • ASC (Antirutsch-Kontakt) Nitrilkautschuk-Laufsohle
  • Zehenkappe aus Verbundmaterial
  • PU-Zwischensohle
  • Waschbar bei 30 °C
For use in kitchens and the food industry.
Farbe: Weiß
Zertifizierungen: EN 61340 (ESD); DGUV 112-191; HACCP; EN ISO 20345:2011; S2, SRA
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge