Sicherheitsschuhe, Slipper, Uni6, 1740
Lieferant: ABEBA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
1740/47 1740/41 1740/48 1740/42 1740/43 1740/44 1740/45 1740/46 1740/35 1740/36 1740/37 1740/38 1740/39 1740/40
114-5970EA 96.3 EUR InStock
114-5970 114-5964 114-5971 114-5965 114-5966 114-5967 114-5968 114-5969 114-5958 114-5959 114-5960 114-5961 114-5962 114-5963
Sicherheitsschuhe, Slipper, Uni6, 1740
Schuhe und Stiefel
Antistatische Sicherheitsschuhe mit Mikrofaser-Obermaterial und kraftstoffbeständiger TPU-Laufsohle, die sich durch sehr gute Rutschhemmung und hohe Beständigkeit gegen tierische Fette und Öl auszeichnet.
  • Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
  • Auswechselbare Soft Comfort Einlegesohle
  • Ristbereich mit Gummizug
  • Soft-PU-Zwischensohle
  • Sanitized® Behandlung reduziert Gerüche und hemmt das Bakterienwachstum
  • Stahlkappe
  • Bei 30 °C waschbar
Für den Einsatz in Küchen geeignet.
Farbe: Weiß
Zertifizierungen: DGUV 112-191; HACCP; EN ISO 20345:2011; S2, SRC
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge