ESD-Sicherheitsschuhe, Sandalen, Klettverschluss, uvex 1, 8536
Lieferant: UVEX
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
8536.2/35 8536.2/36 8536.2/37 8536.2/38 8536.2/39 8536.2/40 8536.2/41 8536.2/42 8536.2/43 8536.2/44 8536.2/45 8536.2/46 8536.2/47 8536.2/48 8536.2/49 8536.2/50 8536.2/51 8536.2/52 8536.3/43 8536.3/42
114-6781EA 143 EUR InStock
114-6781 114-6782 114-6783 114-6784 114-6785 114-6786 114-6787 114-6788 114-6789 114-6790 114-6791 114-6792 114-6793 114-6794 114-6795 114-6796 114-6797 114-6798 UVEX8536.3/43 UVEX8536.3/42
ESD-Sicherheitsschuhe, Sandalen, Klettverschluss, uvex 1, 8536
Schuhe und Stiefel
Metallfreier, besonders leichtgewichtiger und flexibler, multifunktionaler Sicherheitsschuh mit atmungsaktivem, wasserabweisendem Hightech-Mikrovelours-Obermaterial, einem weich gepolstertem Kragen und einer gepolsterten Lasche sowie einer Zweidichten-PU-Sohle (öl- und benzinbeständig, antistatisch), frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen wie Silikonen oder Phtalaten.
  • Climazone-Technologie für verbesserten Tragekomfort
  • Optimale Belüftung dank Distance-Mesh Futtermaterial
  • Herausnehmbares, antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem; orthopädische Einlagen möglich
  • Rutschhemmende Sohle mit Fersen- und Vorfußdämpfung
  • Nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion zur Vermeidung von Druckstellen
  • 100% metallfreie xenova® Zehenschutzkappe (200 J), nicht magnetisch
  • Flexible, metallfreie, durchtritthemmende Zwischensohle
  • Erfüllt die ESD-Anforderungen: Ableitwiderstand <35 Megaohm
Für Chromallergiker geeignet.
Farbe: Schwarz/rot
Zertifizierungen: EN 61340 (ESD); DGUV112-191; EN ISO 20345:2011; S1P, SRC
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge