ESD-Sicherheitsstiefel, zum Schnüren, Safety-Grip, Renzo S High
Lieferant: ELTEN
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
764751/45 764751/46 764751/47 764751/48 764751/49 764751/50 764751/36 764751/37 764751/38 764751/39 764751/40 764751/41 764751/42 764751/43 764751/44
114-7235EA 93.9 EUR InStock
114-7235 114-7236 114-7237 114-7238 114-7239 114-7240 114-7226 114-7227 114-7228 114-7229 114-7230 114-7231 114-7232 114-7233 114-7234
ESD-Sicherheitsstiefel, zum Schnüren, Safety-Grip, Renzo S High
Schuhe und Stiefel
Strapazierfähige ESD-Sicherheitsstiefel aus robustem, atmungsaktivem Rindsleder, mit geschlossener, gepolsterter Lasche und einer Safety-Grip Zweidichten-Gummi/PU-Sohle (3,5 mm) mit außergewöhnlich rutschfesten und guten selbstreinigenden Eigenschaften.
  • Klimaregulierendes, atmungsaktives Textilfutter
  • Austauschbare Einlegesohle; orthopädische Einlagen möglich
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO, schwarz
  • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
  • Sohle passt sich der Bewegung des Fußes an: Für größere Stabilität und geringere Ermüdung
  • Hitzebeständige Nähte und Schnürsenkel
  • PU-Überkappe zum Schutz des Oberleders
  • Durchtrittsichere Stahlzwischensohle
  • Zehenschutzkappe aus Stahl (200 J)
Ideal für den Einsatz in Bereichen, in denen mit Feuchtigkeit zu rechnen ist und in denen spitze und scharfe Gegenstände eindringen können.
Farbe: Schwarz
Zertifizierungen: EN 61340-5-1 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345; S3, SRC, HI, HRO
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge