Halbhohe ESD-Sicherheitsstiefel, zum Schnüren, Safety-Grip, Renzo Mid
Lieferant: ELTEN
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
765841/36 765841/37 765841/38 765841/39 765841/40 765841/41 765841/42 765841/43 765841/44 765841/45 765841/46 765841/47 765841/48 765841/49 765841/50
114-7241EA 68.9 EUR InStock
114-7241 114-7294 114-7295 114-7296 114-7297 114-7298 114-7299 114-7300 114-7301 114-7302 114-7303 114-7304 114-7305 114-7306 114-7307
Halbhohe ESD-Sicherheitsstiefel, zum Schnüren, Safety-Grip, Renzo Mid
Schuhe und Stiefel
Langlebiger ESD-Sicherheitsschuh aus robustem, atmungsaktivem Rindsleder mit geschlossener, gepolsterter Lasche und safety-grip Zweidichten-PU/PU-Sohle (3,5 mm) mit herausragender Rutschfestigkeit und guten selbstreinigenden Eigenschaften.
  • Klimaregulierendes, atmungsaktives Textilfutter
  • Ganzflächige Vlies-Einlegesohle (ESD Pro), schwarz
  • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
  • Anatomisch geformte Einlegesohle und Gelenkunterstützung für verbesserte Stabilität
  • PU-Überkappe zum Schutz des Oberleders
  • Durchtrittsichere Stahlzwischensohle
  • Zehenschutzkappe aus Stahl (200 J)
Ideal für den Einsatz in Bereichen, in denen mit Feuchtigkeit zu rechnen ist und in denen spitze und scharfe Gegenstände eindringen können.
Farbe: Schwarz
Zertifizierungen: EN 61340-5-1 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345; S3, SRC.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge