Halbhohe Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, White68 & Black, Sugar Grip
Lieferant: U-Power
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
UW10012/39 UW10012/47 UW10012/48 UW10012/40 UW10012/41 UW10012/42 UW10012/43 UW10012/44 UW10012/45 UW10012/46 UW10012/35 UW10012/36 UW10012/37 UW10012/38
114-7399EA 69.8 EUR InStock
114-7399 114-7407 114-7408 114-7400 114-7401 114-7402 114-7403 114-7404 114-7405 114-7406 114-7395 114-7396 114-7397 114-7398
Halbhohe Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, White68 & Black, Sugar Grip
Schuhe und Stiefel
100% metallfreie, wasserabweisende Halbstiefel aus atmungsaktivem New Safety Dry Material mit einer rutsch- und abriebfesten U.Grip68-Laufsohle aus PUR.
  • Weiße, komfortable, anatomisch geformte Einlegesohle Ergodry mit dualem PE/EVA-Stützsystem mit Textiloberfläche; antistatisch und antimykotisch behandelt
  • Wingtex Tunnel-Futter mit Bienenwabenstruktur sorgt für Atmungsaktivität und hervorragende Absorbtion
  • Stress-out Laschensystem ermöglicht einfaches Anziehen und sorgt für zusätzlichen Komfort beim Gehen
  • Natürliche Passform, Breite 11 für zusätzlichen Komfort
  • Airtoe Zehenschutzkappe aus Aluminium mit luftdurchlässiger Membran (200 J)
Farbe: Weiß
Zertifizierungen: EN 20345:2011; S2, SRC
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge