ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Vintage Lady Low
Lieferant: ELTEN
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
74101/35 74101/36 74101/37 74101/38 74101/39 74101/40 74101/41 74101/42
114-7731EA 85.9 EUR InStock
114-7731 114-7732 114-7733 114-7734 114-7735 114-7736 114-7737 114-7738
ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Vintage Lady Low
Schuhe und Stiefel
Umweltfreundlich hergestellter ESD-Schuh im Vintage-Stil. Aus gewachstem Rindsleder, mit gepolsterter Lasche und Niedrigprofil-Zweidichten-TPU/PU-Sohle Miss L10.
  • Gewebeinnenfutter Bioactive
  • Austauschbare Einlegesohle; orthopädische Einlagen möglich
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO, grau
  • Nicht-metallische durchtrittsichere Zwischensohle
  • Zehenschutzkappe aus Edelstahl (200 J)
Für feuchte Umgebungen geeignet, in denen Gefahren durch spitze und scharfe Gegenstände bestehen. Die Schuhe sind für Damen konzipiert.
Farbe: Grau
Zertifizierungen: EN 61340-5-1 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345; S3, SRC
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge