Halbhohe ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Safety-Grip, Renzo XW Mid
Lieferant: ELTEN
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
765861/36 765861/37 765861/38 765861/39 765861/40 765861/41 765861/42 765861/43 765861/44 765861/45 765861/46 765861/47 765861/48 765861/49 765861/50
114-8162EA 68.9 EUR InStock
114-8162 114-8163 114-8164 114-8165 114-8166 114-8167 114-8168 114-6999 114-8169 114-8170 114-8171 114-8172 114-8173 114-8174 114-8175
Halbhohe ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Safety-Grip, Renzo XW Mid
Schuhe und Stiefel
Strapazierfähiger ESD-Sicherheitsschuh aus robustem, atmungsaktivem Rindsleder, einer vollgepolsterten Lederzunge und einer Zwei-Dichten-PU/PU-Sohle (Safety-Grip) (3,5 mm) mit außergewöhnlicher Rutschhemmung und guten Selbstreinigungseigenschaften.
  • Gewebeinnenfutter zur natürlichen Belüftung
  • Ganzflächige Vlies-Einlegesohle ESD PRO, schwarz
  • Sohle passt sich der Fußbewegung an, sorgt für mehr Stabilität und reduziert die Ermüdung
  • Hitzebeständige Nähte und Schnürsenkel
  • PU-Schutzkappe zum Schutz des Oberleders
  • Durchtrittsichere Zwischensohle aus Stahl
  • Zehenkappe aus Edelstahl (200 J)
  • Extra breite Version (XW)
Ideal für den Einsatz in Bereichen, in denen mit Feuchtigkeit zu rechnen ist und in denen spitze und scharfe Gegenstände eindringen können.
Farbe: Schwarz
Zertifizierungen: EN 61340-5-1 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345; S3, SRC.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge