ESD-Sicherheitsschlupfstiefel
Lieferant: ELTEN
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
78671/38 78671/39 78671/40 78671/41 78671/42 78671/43 78671/44 78671/45 78671/46 78671/47 78671/48 78671/49 78671/50 78671/36 78671/37
114-8227EA 105.9 EUR InStock
114-8227 114-8228 114-8229 114-8230 114-8231 114-8232 114-8233 114-8234 114-8235 114-8236 114-8237 114-8238 114-8239 114-8225 114-8226
ESD-Sicherheitsschlupfstiefel
Schuhe und Stiefel
Diese ESD-Sicherheitswinterstiefel bestehen aus Rindleder und einer SAFETY-GRIP PU/PU-Laufsohle.
  • Wärmendes Futter
  • Ganzflächige, wärmende ESD-Vlies-Einlegesohle
  • PU-Überkappe bietet Schutz für das Obermaterial aus Leder
  • Metallfreie, durchtrittsichere Zwischensohle
  • Zehenschutzkappe aus Stahl (200 J)
Für Umgebungen geeignet, in denen Feuchtigkeit auftreten kann und wo Gefahren durch spitze und scharfe Gegenstände bestehen.
Farbe: Braun
Zertifizierungen: EN 61340-5-1 (ESD); EN ISO 20345; S3, SRC, CI
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge