ESD safety shoes, lace-up, uvex motion classic 2.0, 6914
Lieferant: UVEX
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
6914.2/43
114-8280EA 84.5 EUR InStock
114-8280
ESD safety shoes, lace-up, uvex motion classic 2.0, 6914
Schuhe und Stiefel
Breiter und leichter Schuh mit legerer Passform, aus weichem Leder, mit gepolstertem Kragen und gepolsterter Lasche und einer selbstreinigenden, rutschfesten, zweilagigen PU-Sohle.
  • Climazone technology for improved comfort
  • Removable anti-static comfort insole with moisture control system; orthopaedic insoles possible
  • uvex 3D hydroflex® foam insole for exceptional shock absorption in the heel and under the front of the foot
  • Anti-twist heel cap for better stability and protection from ankle twisting
  • Scuff cap for additional protection
  • Protective steel toecap (200 J)
  • Puncture resistant steel midsole
  • Fulfils ESD requirements: Resistance to ground inferior to 35 megaohms
Farbe: Schwarz
Colour: Black
Zertifizierungen: EN 61340 (ESD); DGUV112-191; EN ISO 20345:2011; S3, SRC
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge