Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Halbhohe Sicherheitsstiefel, zum Schnüren, Basic, Achim S3, Jori

Lieferant: ELTEN

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

16321/36 16321/37 16321/38 16321/39 16321/40 16321/41 16321/42 16321/43 16321/44 16321/45 16321/46 16321/47 16321/48
114-8376EA 41.9 EUR InStock
114-8376 114-8377 114-8378 114-8379 114-8380 114-8381 114-8382 114-8383 114-8384 114-8385 114-8386 114-8387 114-8388
Halbhohe Sicherheitsstiefel, zum Schnüren, Basic, Achim S3, Jori
Schuhe und Stiefel
Robuste knöchelhohe Stiefel aus widerstandsfähigem Rindleder, hautfreundlichem Innenfutter, geschlossener, gepolsterter Lasche, gepolstertem Kragen und einer Zweischichten-PU/PU-Laufsohle New Basic (3,5 mm; öl-, kraftstoff- und abriebbeständig, hitzebeständig bis zu 130 °C).

  • Klimaregulierendes, atmungsaktives Innenfutter
  • Futterkappentasche an der Ferse aus abriebfestem Mikrofasermaterial
  • Ganzflächige Einlegesohle
  • Antistatische weiche Fleece-Brandsohle
  • Spitzenschutz aus PU
  • Durchtrittsichere Stahlzwischensohle
  • Zehenschutzkappe aus Edelstahl (200 J)

Ideal zum Tragen in Bereichen, in denen Feuchtigkeit und ein Penetrationsrisiko durch spitze und scharfe Objekte zu erwarten ist.

Farbe: Schwarz

Zertifizierungen: EN ISO 20345; S3, SRC

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge