Halbhohe ESD-Sicherheitsstiefel, zum Schnüren, Wellmaxx, Sensation XX10 mid
Lieferant: ELTEN
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
769901/36 769901/37 769901/38 769901/39 769901/40 769901/41 769901/42 769901/43 769901/44 769901/45 769901/46 769901/47 769901/48
114-8843EA 94.9 EUR InStock
114-8843 114-8844 114-8845 114-8846 114-8847 114-8848 114-8849 114-8850 114-8851 114-8852 114-8853 114-8854 114-8855
Halbhohe ESD-Sicherheitsstiefel, zum Schnüren, Wellmaxx, Sensation XX10 mid
Schuhe und Stiefel
Halbhohe ESD-Sicherheitsstiefel in Jeans-Optik aus hydrophobiertem Textilmaterial und hydrophobiertem Nubukleder, mit gepolsterter Lasche und PU/PU-Sohle WELLMAXX L10.
  • Bioactive-Textilfutter
  • Austauschbare Einlegesohle; orthopädische Einlagen möglich
  • Ganzflächige Einlegesohle (ESD Pro), grau
  • Metallfreie, durchtrittsichere Zwischensohle
  • Zehenschutzkappe aus Stahl (200 J)
  • Sohlenkern aus Infinergy® von BASF
Ideal für den Einsatz in Bereichen, in denen mit Feuchtigkeit zu rechnen ist und die Gefahr des Eindringens von spitzen und scharfen Gegenständen besteht.
Farbe: Schwarz/grau
Zertifizierungen: EN 61340-5-1 (ESD), EN ISO 20345; S3, SRC, Form B
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge