ESD-Sicherheitsschuhe, Sandalen, mit Klettverschluss, White Easy Low ESD S1
Lieferant: ELTEN
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
72015/44 72015/40 72015/46 72015/45 72015/39 72015/43 72015/48 72015/42 72015/41 72015/47
114-8861EA 74.9 EUR InStock
114-8861 114-8857 114-8863 114-8862 114-8856 114-8860 114-8865 114-8859 114-8858 114-8864
ESD-Sicherheitsschuhe, Sandalen, mit Klettverschluss, White Easy Low ESD S1
Schuhe und Stiefel
Leichte, lederfreie ESD-Sicherheitssandale mit Obermaterial aus hydrophobierter Mikrofaser, gepolsterter Lasche und einer rutschfesten MONO-PU Sohle SAFETY-GRIP.
  • Klimaregulierendes, atmungsaktives Textilfutter
  • Austauschbare Einlegesohle; orthopädische Einlagen möglich
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey
  • Anatomisch geformte Einlegesohle und Gelenkunterstützung für verbesserte Stabilität
  • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
  • Zehenschutzkappe aus Stahl (200 J)
Ideal für den Einsatz in trockenen Arbeitsbereichen wie Industrie, Lagerung, Transport, Bau etc.
Farbe: Weiß
Zertifizierungen: EN 61340 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345; S1, SRC
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge