Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, RENEGADE Work GTX Low, S3 CI
Lieferant: ELTEN
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
5612/39 5612/40 5612/41 5612/42 5612/43 5612/44 5612/45 5612/46 5612/47
114-9050EA 151.9 EUR InStock
114-9050 114-9051 114-9052 114-9053 114-9054 114-9055 114-9056 114-9057 114-9058
Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, RENEGADE Work GTX Low, S3 CI
Schuhe und Stiefel
Ausgezeichneter Tragekomfort, mit gepolsterter Oberkante zum Schutz der Achillessehne.
  • Hydrophobes Nubukleder und Textilmaterial
  • Schuhe aus der Serie GORE-TEX Performance Comfort
  • Volle, gepolsterte Balgzunge
  • Durchgehende LOWA-Einlegesohle
  • Metallfreie, durchtrittsichere Zwischensohle
  • VIBRAM®-Sohle aus Gummi/PU mit MONOWRAP®-Technologie
  • Zehenkappe aus Stahl
Die Zunge verhindert Druckstellen und das Eindringen von Schmutz in den Schuh. Die Fersenschlaufe erleichtert den Einstieg in den Schuh.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge