ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Sensation XX10 Low
Lieferant: ELTEN
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
729901/36 729901/37 729901/38 729901/39 729901/40 729901/41 729901/42 729901/43 729901/44 729901/45 729901/46 729901/47 729901/48
114-9072EA 91.9 EUR InStock
114-9072 114-9073 114-9074 114-9075 114-9076 114-9077 114-9078 114-9079 114-9080 114-9081 114-9082 114-9083 114-9084
ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Sensation XX10 Low
Schuhe und Stiefel
ESD-Sicherheitsschuhe hergestellt aus hydrophobiertem Textilmaterial im Jeans-Look und hydrophobiertem Nubukleder, mit gepolsterter Lasche und Zweischichten-PU/PU-Sohle mit niedrigem Profil (WELLMAXX L10).
  • Textilinnenfutter Bioactive
  • Austauschbare Einlegesohle; orthopädische Einlagen möglich
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO, grau
  • Metallfreier Durchtrittschutz
  • Zehenschutzkappe aus Stahl (200 J)
  • Sohlenkern aus Infinergy® von BASF
Ideal für den Einsatz in Bereichen, in denen mit Feuchtigkeit zu rechnen ist und in denen spitze und scharfe Gegenstände eindringen können.
Farbe: Schwarz/grau
Zertifizierungen: EN 61340-5-1 (ESD), EN ISO 20345; S3, SRC, Form A
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge