ESD-Sicherheitsschuhe mit Klettverschluss, Ergo Med 1605 XP
Lieferant: ATLAS - the shoe company
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
53700/36 53700/37 53700/38 53700/39 53700/40 53700/41 53700/42 53700/43 53700/44 53700/45 53700/46 53700/47 53700/48 53700/49
114-9172EA 0 EUR InStock
114-9172 114-9173 114-9174 114-9175 114-9176 114-9177 114-9178 114-9179 114-9180 114-9181 114-9182 114-9183 114-9184 114-9185
ESD-Sicherheitsschuhe mit Klettverschluss, Ergo Med 1605 XP
Schuhe und Stiefel
Sportliche ESD-Sicherheitsschuhe aus einem leichten Mesh-Obermaterial und dem ganzheitlichen INNOFLEX Laufsohlensystem, das den Läufer in jeder Bewegungsphase unterstützt.
  • Clima-stream®-Technologie sorgt für Feuchtigkeitsregulierung und Atmungsaktivität
  • Hautfreundliches, abriebfestes aktiv-X-Innenfutter sorgt für ein verbessertes Klima
  • 3D-Dämpfungssystem: Druckentlastende Innensohle, dämpfende Zwischensohle, dynamische Laufsohle aus MPU
  • alu-tec® Zehenschutzkappe aus Aluminium (200 J)
  • Metallfreie durchtrittsichere XP® Zwischensohle
  • Energieabsorbierende MPU® INNOFLEX Laufsohle für ermüdungsfreies Laufen
  • Auswechselbare Innensohle; für orthopädische Einlagen geeignet
  • Ableitwiderstand 1×10⁵ - 3,5×10⁷ Ohm
Breite: 10
Farbe: Grau/schwarz
Zertifizierungen: EN 61340 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345; S1P SRC
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge