ESD-Sicherheitsschuhe für Damen, zum Schnüren, GX 245
Lieferant: ATLAS - the shoe company
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
81300/36 81300/37 81300/38 81300/39 81300/40 81300/41 81300/42 81300/43 81300/44 81300/45 81300/46 81300/47 81300/48 81300/49
114-9242EA 0 EUR InStock
114-9242 114-9243 114-9244 114-9245 114-9246 114-9247 114-9248 114-9249 114-9250 114-9251 114-9252 114-9253 114-9254 114-9255
ESD-Sicherheitsschuhe für Damen, zum Schnüren, GX 245
Schuhe und Stiefel
Damen-Sicherheitsschuhe mit einem Mesh-Obermaterial und einer leichten Sporty light Laufsohle, speziell für Damen entwickelt.
  • Clima-stream®-Technologie sorgt für Feuchtigkeitsregulierung und Atmungsaktivität
  • Hautfreundliches, abriebfestes aktiv-X-Innenfutter sorgt für ein verbessertes Klima
  • 3D-Dämpfungssystem: Druckentlastende Innensohle, dämpfende Zwischensohle, dynamische Laufsohle aus MPU
  • Zehenschutzkappe und Durchtrittsicherheit
  • Energieabsorbierende MPU® INNOFLEX Laufsohle für ermüdungsfreies Laufen
  • Auswechselbare Innensohle mit Fersenpolsterung; für orthopädische Einlagen geeignet
  • Ableitwiderstand 1×10⁵ - 3,5×10⁷ Ohm
Farbe: Grau/schwarz
Zertifizierungen: EN 61340 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345; S1P SRC
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge