Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Bromphenolblau Natriumsalz in ACS analysereinem Wasser 90% (Farbstoffgehalt), Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

114405-25G 114405-50G 114405-5G
114405-25GEA 143 EUR InStock
114405-25G 114405-50G 114405-5G
Bromphenolblau Natriumsalz in ACS analysereinem Wasser 90% (Farbstoffgehalt), Sigma-Aldrich®
Bromphenolblau Natriumsalz
Bromophenol blue has been used in the sample buffer prepared for western blotting. A tracking dye for nucleic acid or protein electrophoresis in agarose or polyacrylamide gels.


Formel: C₁₉H₉Br₄NaO₅S
MW: 691.95 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013793
CAS-Nummer: 34725-61-6
EINECS: 252-170-2
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ba72d9d24b4b3189026592506f4645642ce22624&vid=ba72d9d24b4b3189026592506f4645642ce22624&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance (form) Powder
Infrared spectrum Conforms to structure
Appearance (clarity) c = 0.1%; water, clear solution with only faint turbidity or insoluble matter Pass
Visual interval, pH 3.0 yellow-green Pass
Visual interval, pH 3.4 green Pass
Visual interval, pH 4.6 blue Pass
Recommended retest period 6 years

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..