Ammoniumtetrafluoroborat ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
11488.36 11488.A3
11488.36EA 58 EUR InStock
11488.36 11488.A3
Ammoniumtetrafluoroborat ≥97%
Ammonium tetrafluoroborate
Purity: 97% CAS No.: 13826-83-0 Molecular Formula: NH4BF4 Formula Weight: 104.84 Physical Form: Powder Density: 1.871 Appearance: White Odour: Ammonia-like Melting Point: 220° subl. UN No.: 3260 MDL No.: MFCD06245785
Formel: H₄BF₄N
Melting Pt: 220 °C (Subl.)
Dichte: 1,871
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06245785
CAS-Nummer: 13826-83-0
EINECS: 237-531-4
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge