VWR®, Wischtücher, getränkt
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
115-0128EA 35.3 EUR InStock
115-0128
VWR®, Wischtücher, getränkt
Wischtücher Wisch- und Handtücher, Einweg Getränkte Wischtücher
Diese Vlies-Wischtücher bestehen aus 100% Polypropylen und sind mit einer Mischung aus 70% analysenreinem Isopropylalkohol und 30% analysenreinem deionisiertem Wasser getränkt. Sie eignen sich zur Reinigung optischer Teile, empfindlicher Glasgegenstände, Elektroden, Küvetten, Mikroskope oder Linsen.
  • Geeignet für alle Anwendungen in ökologisch empfindlichen Bereichen
  • Sehr stark, weich und fusselfrei
  • Kein Verkratzen von Oberflächen
  • Griffbereite, einzeln entnehmbare Wischtücher
  • Wiederverschließbarer Tischbehälter gewährleistet stets saubere Tücher, der Klappdeckel mit Versiegelung verhindert Kontamination durch Staub oder Schmutz
Achtung! Bitte beachten: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge