Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

VWR® PUREImage, Reinraumpapier

Lieferant: VWR Collection

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

115-0149EA 235 EUR InStock
115-0149 115-0150 115-0156 115-0163 115-0164 115-0165 115-0166 115-1951 115-1952 115-1953 115-1954 115-1955 115-1956 115-1957 115-1959 115-1960 115-1958 115-1961
VWR® PUREImage, Reinraumpapier
Papier
Reinraumpapier ist für die Verwendung in Reinraumumgebungen konzipiert, um Kontaminationen durch Chemikalien und Partikel zu vermeiden.

  • Hohe Reißfestigkeit und ausgezeichnete Hitzebeständigkeit für beste Kopier- und Druckfähigkeit
  • PE-Bindetechnologie führt zu sehr niedrigem Gehalt an Partikeln, nicht flüchtigen Rückständen und extrahierbaren Ionen
  • Einzigartige Präzisionsschneidetechnik gewährleistet gleichbleibende Größe und Reinheit
  • Die Papierbahnen werden vor dem Zuschneiden von beiden Seiten gereinigt

Das Papier wird in Reinräumen der ISO-Klasse 4 (FED-STD-209E Klasse 10/M2,5) hergestellt und in Reinräumen der ISO-Klasse 5 (FED-STD-209E Klasse 100) gereinigt und doppelt verpackt. Es eignet sich zum Gebrauch in Reinräumen der ISO-Klasse 4 (FED-STD-209E Klasse 10) bis ISO-Klasse 6 (FED-STD-209E Klasse 1000).

Weight: 80 g/m², except 115-0156 and 115-0148 with 105 g/m²

Produced in an ISO Class 4 (FED-STD-209E Class 10/M2,5) cleanroom and cleaned and double bagged in an ISO Class 5 (FED-STD-209E Class 100/M3,5) cleanroom. Paper is suitable for use in ISO Class 4 (FED-STD-209E Class 10/M2,5) to ISO Class 6 (FED-STD-209E Class 1000/M4,5) cleanrooms.

Verpackung: 250 Blatt Papier pro Packung, 10 Packungen pro Karton.

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge