VWR® PUREImage, Reinraumpapier
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
115-0149EA 235 EUR InStock
115-0149 115-0150 115-0156 115-0163 115-0164 115-0165 115-0166 115-1951 115-1952 115-1953 115-1954 115-1955 115-1956 115-1957 115-1959 115-1960 115-1958 115-1961
VWR® PUREImage, Reinraumpapier
Papier
Reinraumpapier ist für die Verwendung in Reinraumumgebungen konzipiert, um Kontaminationen durch Chemikalien und Partikel zu vermeiden.
  • Hohe Reißfestigkeit und ausgezeichnete Hitzebeständigkeit für beste Kopier- und Druckfähigkeit
  • PE-Bindetechnologie führt zu sehr niedrigem Gehalt an Partikeln, nicht flüchtigen Rückständen und extrahierbaren Ionen
  • Einzigartige Präzisionsschneidetechnik gewährleistet gleichbleibende Größe und Reinheit
  • Die Papierbahnen werden vor dem Zuschneiden von beiden Seiten gereinigt
Das Papier wird in Reinräumen der ISO-Klasse&More Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..