Schwamm, VertiKlean®
Lieferant: CONTEC
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
VKSPONGE-1 VKST0003
115-0179EA 197 EUR InStock
115-0179 115-3203
Schwamm, VertiKlean®
Wischtücher Schwämme
Der VertiKlean Schwamm ist ein Laborschwamm für den einmaligen Gebrauch. Er besteht aus Polynit-Wischmaterial, das mit reinem Esterschaumstoff überzogen wurde. Der Schwamm ist mit dem Laser geschnitten und verfügt daher über komplett versiegelte Kanten. Der Schwamm wurde für allgemeine Reinigungs- und Wischarbeiten konzipiert, eignet sich aber auch ideal für den Einsatz in Labors.
  • Saugstarker Polyester-Schaumstoff mit der Abriebfestigkeit von Polynit-Material
  • Autoklavierbar
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..