Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Reinraum-Wischtücher, getränkt, TechniSat®

Lieferant: Texwipe

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

TX1041 TX1065
115-0298EA 751 EUR InStock
115-0298 TEXWTX1065
Reinraum-Wischtücher, getränkt, TechniSat®
Wischtücher Reinraum-Wischtücher Getränkte Reinraumwischtücher
Die aus einer Mischung aus 55% Cellulose und 45% Polyester bestehenden Vlies-Wischtücher sind wasserstrahlverfestigt.

  • Tücher ermöglichen eine kontrollierte Portionierung der Reinigungslösung und reduzieren das Risiko, dass Flüssigkeiten im und außerhalb des Reinraums verschüttet werden
  • Geringer Partikelabrieb, geringe Freisetzung extrahierbarer Substanzen und Lösemittelkompatibilität
  • Hervorragende bidirektionale Festigkeit und sehr geringe Freisetzung extrahierbarer Substanzen

Die Tücher vereinen die hohe Saugfähigkeit einer Naturfaser mit der Reißfestigkeit eines syntetischen Materials. Sie sind mit einer Isopopyl-Alkohol/ionisiertem Wasser-Lösung getränkt und auf 0,2 µm gefiltert. Die Wischtücher sind in wiederverschließbaren FlexPacks, Kanistern oder Einschubtaschen erhältlich.

Farbe: weiß

Suitable for use in Class 100 - 100000, ISO 5 - 8 cleanrooms.

Achtung! Bitte beachten: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge