Reinraum-Wischtücher, Vectra Honeycomb® 10
Lieferant: Texwipe
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
TX1060
115-0302EA 1500 EUR InStock
115-0302
Reinraum-Wischtücher, Vectra Honeycomb® 10
Wischtücher Reinraum-Wischtücher Trockene Reinraumwischtücher
Die Wischtücher aus 100% Endlosfilament-Polyester (Double Knit) sind ideal für die Entfernung von Prozessrückständen und abgebrochenen Teilen von Halbleiterscheiben.
  • Hohe Saugfähigkeit und gutes Tastgefühl
  • Alle vier Kanten des Wischtuchs sind thermisch versiegelt und bieten so Schutz gegen Partikel und Fasern
Verpackung: Um die Kontamination durch Partikel zu reduzieren, werden die Wischtücher mit dem Vectra-Verfahren gereinigt.
Achtung! Bitte beachten: Die Daten sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt. Die aktuellsten Testergebnisse und Testverfahren sind auf der Hersteller-Website zu finden.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge