Reinraum-Wischtücher, Polynit Heatseal
Lieferant: CONTEC
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PNHS-1212 PNHS-44 PNHS-99 PNHS-99B/150 PNHS-66 LWPS0030 PNHS-99B PNHS-44B LWPN0020
115-0375EA 97.1 EUR InStock
115-0375 115-0376 115-0268 CONTPNHS-99B/150 115-2148 CONTLWPS0030 CONTPNHS-99B CONTPNHS-44B CONTLWPN0020
Reinraum-Wischtücher, Polynit Heatseal
Wischtücher Reinraum-Wischtücher Trockene Reinraumwischtücher
Ideal for wiping exterior surfaces of products and cleaning interior surfaces of process tools or other equipment. Made from 100% textured polyester no-run knit.
  • Good solvent sorbency, abrasion and chemical resistance
  • Extremely low in particles and fibres
  • Laser cutting seals fibres for non abrasive edges
Suitable for use in Class 1, ISO 3, M1.5 cleanrooms
Farbe: Weiß.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..