Reinraum-Wischtücher, getränkt, PROSAT® PS-919
Lieferant: CONTEC
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PS-919
115-0377EA 23.7 EUR InStock
115-0377
Reinraum-Wischtücher, getränkt, PROSAT® PS-919
Wischtücher Reinraum-Wischtücher Getränkte Reinraumwischtücher
Diese Wischtücher aus Meltblown-PP-Vlies sind mit 91% Isopropanol und 9% deionisiertem Wasser getränkt.
  • Speziell entwickelt für die Halbleiterindustrie
  • Meltblown-Polypropylen bietet höhere Lebensdauer
  • Lösungsmittelmischung erfüllt SEMI-Spezifikationen für Metalle und Verunreinigungen
  • Beutel gewährleisten Reinheit und Sättigungsgrad
Ideal zum Reinigen von Prozesswerkzeugen und -geräten sowie zum Abwischen von Gegenständen, bevor sie in den Reinraum eingeführt werden.
Zur Verwendung in Reinräumen der Klasse 100, ISO 5 bzw. M 3.5 geeignet.
Farbe: Weiß
Achtung! Bitte beachten: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge