VWR®, Anti-Ermüdungsmatten für Reinräume, genoppt und glatt
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
115-0745EA 173 EUR InStock
115-0745 115-0746 115-0747 115-0748 115-0749 115-0757 115-0759 115-0760 115-0756 115-0732 115-0736 115-0731 115-0733 115-0730 115-0735 115-0727 115-0737 115-0738 115-0739 115-0740 115-0741 115-0715 115-0734 115-0743 115-0728 115-0744 115-0726 115-0725 115-0724 115-0723 115-0722 115-0721 115-0720 115-0719 115-0718 115-0717 115-0716 115-0742 115-0758 115-1082 115-1093 115-1092 115-1091 115-1090 115-1089 115-1088 115-1087 115-1086 115-1085 115-1083 115-1081 115-1080 115-1079 115-1078 115-1147 115-1084 115-1070 115-1122 115-1121 115-1120 115-1077 115-1076 115-1075 115-1074 115-1073 115-1124 115-1071 115-1125 115-1069 115-1068 115-1067 115-1066 115-1065 115-1064 115-1063 115-1062 115-1061 115-1072 115-1136 115-1096 115-1146 115-1145 115-1144 115-1143 115-1142 115-1141 115-1140 115-1139 115-1123 115-1137 115-1148 115-1135 115-1134 115-1133 115-1132 115-1131 115-1130 115-1129 115-1128 115-1127 115-1126 115-1138 115-1094 115-1108 115-1119 115-1118 115-1117 115-1116 115-1115 115-1114 115-1113 115-1112 115-1111 115-1109 115-1107 115-1106 115-1105 115-1104 115-1103 115-1099 115-1098 115-1110 115-1095
VWR®, Anti-Ermüdungsmatten für Reinräume, genoppt und glatt
Fußmatten Anti-Ermüdungsmatten
Diese Matte bietet den Komfort einer Polyurethan-Matte und eignet sich für Reinraumumgebungen der ISO-Klasse 5 (Klasse 100). Sie ist entweder mit einer genoppten Oberfläche mit einzigartigem ergonomischem Design oder mit einer glatten Oberfläche für Bereiche, in denen Arbeiter stehen und sitzen, erhältlich.
  • Ausgezeichnete Chemikalien- und UV-Beständigkeit (außer für organische Lösungsmittel)
  • Ohne Silikon und Latex
  • Geschlossenzellige/nicht poröse Oberfläche für einfaches Abwaschen und Reinigen
  • Glatte Matte: ideal bei Verwendung von Hand- und Transportwagen
  • Genoppte Matte: ergonomischer Vorteil dank Anregung des Körpers zur Erhöhung der Blutzirkulation
  • Garantie bis zu 12 Jahre
DIN 53505, EN ISO 14664-1
Zertifizierungen: DIN 53505, EN ISO 14664-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge